Print…
3-(4-Fluorophenyl)morpholine hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC201040-100MG PC201040-250MG
APOSPC201040-100MGEA 345 EUR
APOSPC201040-100MG APOSPC201040-250MG
3-(4-Fluorophenyl)morpholine hydrochloride 97%
3-(4-Fluorophenyl)morpholine hydrochloride
Fórmula: C₁₀H₁₂FNO·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03840090
Número CAS: 1185045-95-7