Print…
Methyl 6-fluoro-1H-indole-4-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC201020-1G PC201020-5G
APOSPC201020-1GEA 78.3 EUR
APOSPC201020-1G APOSPC201020-5G
Methyl 6-fluoro-1H-indole-4-carboxylate 95%
Methyl 6-fluoro-1H-indole-4-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₈FNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11845444
Número CAS: 1082040-43-4