Print…
2-(3,5-Difluorophenyl)propan-2-amine hydrochloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC201015-1G PC201015-250MG
APOSPC201015-1GEA 0 EUR
APOSPC201015-1G APOSPC201015-250MG
2-(3,5-Difluorophenyl)propan-2-amine hydrochloride 98%
2-(3,5-Difluorophenyl)propan-2-amine hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₁F₂N·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19687116
Número CAS: 1063733-81-2