Print…
5-Cyclopropyl-2-fluoropyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 5-Cyclopropyl-2-flluoropyridine
PC201006-100MG PC201006-1G PC201006-250MG
APOSPC201006-100MGEA 168 EUR
APOSPC201006-100MG APOSPC201006-1G APOSPC201006-250MG
5-Cyclopropyl-2-fluoropyridine 97%
5-Cyclopropyl-2-fluoropyridine
Fórmula: C₈H₈FN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18384289
Número CAS: 1034467-80-5