Print…
5-Fluoro-6-methylpyridine-2-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC201003-1G PC201003-250MG
APOSPC201003-1GEA 185 EUR
APOSPC201003-1G APOSPC201003-250MG
5-Fluoro-6-methylpyridine-2-carboxylic acid 97%
5-Fluoro-6-methylpyridine-2-carboxylic acid
Fórmula: C₇H₆FNO₂
Peso Molecular: 155.126 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11040267
Número CAS: 1005474-88-3