Print…
(S)-1-(2-Chloro-6-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC201000-1G PC201000-250MG
APOSPC201000-1GEA 764 EUR
APOSPC201000-1G APOSPC201000-250MG
(S)-1-(2-Chloro-6-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride 96%
(S)-1-(2-Chloro-6-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride
Fórmula: C₈H₉ClFN·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12757994
Número CAS: 1000878-48-7