Print…
6,8-Difluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC200562-1G PC200562-5G
APOSPC200562-1GEA 335 EUR
APOSPC200562-1G APOSPC200562-5G
6,8-Difluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
6,8-Difluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₅F₂NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00973973
Número CAS: 228728-19-6