Print…
Ethyl 4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-(Ethoxycarbonyl)-4-(trifluoromethyl)-1,3-diazine, 5-(Ethoxycarbonyl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
PC200538-1G PC200538-5G
APOSPC200538-1GEA 145 EUR
APOSPC200538-1G APOSPC200538-5G
Ethyl 4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Ethyl 4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Fórmula: C₈H₇F₃N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07367356
Número CAS: 187035-81-0