Methyl 2-[(4-bromo-2-chlorophenyl)amino]-3,4-difluoro-5-nitrobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC200460-1G
PC200460-5G
PC200460-10G
APOSPC200460-1GEA
217
EUR
APOSPC200460-1G
APOSPC200460-5G
APOSPC200460-10G
Methyl 2-[(4-bromo-2-chlorophenyl)amino]-3,4-difluoro-5-nitrobenzoate
Methyl 2-[(4-bromo-2-chlorophenyl)amino]-3,4-difluoro-5-nitrobenzoate
Fórmula:
C₁₄H₈BrClF₂N₂O₄ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD27980618 Número CAS: 1582770-01-1 |