Print…
3-Bromo-2-(2-fluorophenoxy)pyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC200389-1G PC200389-500MG
APOSPC200389-1GEA 671 EUR
APOSPC200389-1G APOSPC200389-500MG
3-Bromo-2-(2-fluorophenoxy)pyridine 97%
3-Bromo-2-(2-fluorophenoxy)pyridine
Fórmula: C₁₁H₇BrFNO
Peso Molecular: 268.082 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14651747
Número CAS: 1215809-12-3