Print…
3-Fluorophenylboronic acid pinacol ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(3-Fluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC200195-10G PC200195-1G PC200195-5G
APOSPC200195-10GEA 43.9 EUR
APOSPC200195-10G APOSPC200195-1G APOSPC200195-5G
3-Fluorophenylboronic acid pinacol ester
3-Fluorophenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₂H₁₆BFO₂
Peso Molecular: 222.064 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18375236
Número CAS: 936618-92-7