Print…
Potassium 4-butylphenyltrifluoroborate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Potassium (4-butylphenyl)trifluoroboranuide
PC200174-1G PC200174-500MG PC200174-5G
APOSPC200174-1GEA 140 EUR
APOSPC200174-1G APOSPC200174-500MG APOSPC200174-5G
Potassium 4-butylphenyltrifluoroborate
Potassium 4-butylphenyltrifluoroborate
Fórmula: C₁₀H₁₃BF₃·K
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18861573
Número CAS: 1412414-09-5