(3'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)methanol
Fornecedor: Apollo Scientific
PC200129-1G
PC200129-500MG
PC200129-5G
APOSPC200129-1GEA
180
EUR
APOSPC200129-1G
APOSPC200129-500MG
APOSPC200129-5G
(3'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)methanol
(3'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)methanol
Fórmula:
C₁₄H₁₁F₃O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD05980218 Número CAS: 773872-61-0 |