Print…
Potassium trifluoro(phenylethynyl)borate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC200094-1G PC200094-500MG PC200094-5G
APOSPC200094-1GEA 106 EUR
APOSPC200094-1G APOSPC200094-500MG APOSPC200094-5G
Potassium trifluoro(phenylethynyl)borate 95%
Potassium trifluoro(phenylethynyl)borate
Fórmula: C₈H₅BF₃·K
Ponto de ebulição: >125 °C
Ponto de Fusão: 250…255 °C
Densidade: >1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11052662
Número CAS: 485338-93-0