Print…
4,6-Dichloro-5-(difluoromethyl)pyrimidine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC200087-1G PC200087-500MG
APOSPC200087-1GEA 285 EUR
APOSPC200087-1G APOSPC200087-500MG
4,6-Dichloro-5-(difluoromethyl)pyrimidine 97%
4,6-Dichloro-5-(difluoromethyl)pyrimidine
Fórmula: C₅H₂Cl₂F₂N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD25368744
Número CAS: 1443290-45-6