Print…
2-Chloro-4-fluoro-5-iodoanisole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Chloro-5-fluoro-4-iodo-2-methoxybenzene, 2-Chloro-4-fluoro-5-iodophenyl methyl ether
PC200065-1G PC200065-250MG PC200065-5G
APOSPC200065-1GEA 121 EUR
APOSPC200065-1G APOSPC200065-250MG APOSPC200065-5G
2-Chloro-4-fluoro-5-iodoanisole
2-Chloro-4-fluoro-5-iodoanisole
Fórmula: C₇H₅ClFIO
Ponto de Fusão: 104…106 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22689435
Número CAS: 153122-59-9