Print…
Methyl 2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC200052-1G PC200052-500MG
APOSPC200052-1GEA 292 EUR
APOSPC200052-1G APOSPC200052-500MG
Methyl 2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Methyl 2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₇F₃N₂O₂
Ponto de Fusão: 144…147 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22550652
Número CAS: 1206973-10-5