Print…
6-Fluoro-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC200048-1G PC200048-500MG
APOSPC200048-1GEA 336 EUR
APOSPC200048-1G APOSPC200048-500MG
6-Fluoro-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine 97%
6-Fluoro-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Fórmula: C₇H₄FN₃O₂
Ponto de Fusão: 169…170 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20483121
Número CAS: 1235993-30-2