Print…
5-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-3-carbaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
PC200047-1G PC200047-500MG
APOSPC200047-1GEA 634 EUR
APOSPC200047-1G APOSPC200047-500MG
5-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-3-carbaldehyde
5-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-3-carbaldehyde
Fórmula: C₁₀H₅BrF₃NO
Ponto de Fusão: 272…275 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD23136030
Número CAS: 1423757-77-0