Print…
7-Chloro-6-fluoro-1-methoxyisoquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
PC200044-1G PC200044-500MG
APOSPC200044-1GEA 0 EUR
APOSPC200044-1G APOSPC200044-500MG
7-Chloro-6-fluoro-1-methoxyisoquinoline
7-Chloro-6-fluoro-1-methoxyisoquinoline
Fórmula: C₁₀H₇ClFNO
Número MDL : MFCD18374925
Número CAS: 1202006-81-2