Print…
4-(4-Fluorobenzyl)piperidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-(4'-Fluorobenzyl)piperidine
PC200040-1G PC200040-500MG PC200040-5G PC200040-250MG
APOSPC200040-1GEA 165 EUR
APOSPC200040-1G APOSPC200040-500MG APOSPC200040-5G APOSPC200040-250MG
4-(4-Fluorobenzyl)piperidine
4-(4-Fluorobenzyl)piperidine
Fórmula: C₁₂H₁₆FN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03839825
Número CAS: 92822-02-1