Print…
Triphenyl(2,2,2-trifluoroethyl)phosphanium trifluoromethanesulphonate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC200031-1G PC200031-5G
APOSPC200031-1GEA 270 EUR
APOSPC200031-1G APOSPC200031-5G
Triphenyl(2,2,2-trifluoroethyl)phosphanium trifluoromethanesulphonate 97%
Triphenyl(2,2,2-trifluoroethyl)phosphanium trifluoromethanesulphonate
Fórmula: C₂₀H₁₇F₃P·CF₃O₃S
Ponto de Fusão: 208…209 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22689151
Número CAS: 135654-55-6