Print…
Pentafluorophenyl 4-phenylbenzene-1-sulphonate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC200025-1G PC200025-500MG
APOSPC200025-1GEA 183 EUR
APOSPC200025-1G APOSPC200025-500MG
Pentafluorophenyl 4-phenylbenzene-1-sulphonate
Pentafluorophenyl 4-phenylbenzene-1-sulphonate
Fórmula: C₁₈H₉F₅O₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22689145
Número CAS: 1420537-69-4