Print…
2-(Trifluoromethyl)styrene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(Trifluoromethyl)-2-vinylbenzene, 2-Vinylbenzotrifluoride, 1-Ethenyl-2-(trifluoromethyl)benzene
PC1998-1G PC1998-5G
APOSPC1998-1GEA 72.5 EUR
APOSPC1998-1G APOSPC1998-5G
2-(Trifluoromethyl)styrene
2-(Trifluoromethyl)styrene
Fórmula: C₉H₇F₃
Peso Molecular: 172.147 g/mol
Ponto de ebulição: 61 °C
Densidade: 1.164 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 42 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00035984
Número CAS: 395-45-9
EINECS: 206-902-2
UN: 1993
ADR: 3 III