Print…
5-Amino-4-fluoro-2-methylphenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Fluoro-5-hydroxy-4-methylaniline, 5-Amino-4-fluoro-o-cresol, 4-Amino-5-fluoro-2-hydroxytoluene, 2-Fluoro-5-hydroxy-p-toluidine
PC1996-1G PC1996-250MG PC1996-5G
APOSPC1996-1GEA 121 EUR
APOSPC1996-1G APOSPC1996-250MG APOSPC1996-5G
5-Amino-4-fluoro-2-methylphenol 98%
5-Amino-4-fluoro-2-methylphenol
Fórmula: C₇H₈FNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04972656
Número CAS: 122455-85-0