Print…
3-Amino-5-chloro-4-hydroxybenzotrifluoride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-6-chloro-4-(trifluoromethyl)phenol, 3-Chloro-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)aniline
PC1990-250MG PC1990-1G
APOSPC1990-250MGEA 174 EUR
APOSPC1990-250MG APOSPC1990-1G
3-Amino-5-chloro-4-hydroxybenzotrifluoride 98%
3-Amino-5-chloro-4-hydroxybenzotrifluoride
Fórmula: C₇H₅ClF₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07777110
Número CAS: 78068-81-2