Print…
5-Amino-6-bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-4,5-(difluoromethylenedioxy)aniline, 6-Bromo-2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-amine, 6-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-amine
PC1978-1G PC1978-5G
APOSPC1978-1GEA 36.4 EUR
APOSPC1978-1G APOSPC1978-5G
5-Amino-6-bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 96%
5-Amino-6-bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Fórmula: C₇H₄BrF₂NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04972651
Número CAS: 887267-84-7