Print…
Aluminium trifluoroacetate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1976-1G PC1976-5G
APOSPC1976-1GEA 147 EUR
APOSPC1976-1G APOSPC1976-5G
Aluminium trifluoroacetate 97%
Aluminium trifluoroacetate
Fórmula: Al·3CF₃CO₂
Peso Molecular: 366.028 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03411227
Número CAS: 36554-89-9