Print…
(2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxan-6-yl)ethan-1-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2,2,3,3-Tetrafluoro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)ethan-1-one
PC1967-1G PC1967-250MG
APOSPC1967-1GEA 284 EUR
APOSPC1967-1G APOSPC1967-250MG
(2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxan-6-yl)ethan-1-one
(2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxan-6-yl)ethan-1-one
Fórmula: C₁₀H₆F₄O₃
Ponto de ebulição: 97 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08275274
Número CAS: 540738-37-2