Print…
Zinc(II) perfluorobutane-1-sulphonate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Zinc(II) 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate, Zinc(II) nonaflate
PC1941-5G PC1941-25G
APOSPC1941-5GEA 113 EUR
APOSPC1941-5G APOSPC1941-25G
Zinc(II) perfluorobutane-1-sulphonate
Zinc(II) perfluorobutane-1-sulphonate
Fórmula: Zn(C₄F₉O₃S)₂
Peso Molecular: 663.592 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094139
Número CAS: 502457-69-4