Ethyl 3-(2,5-difluorophenyl)-3-oxopropanoate 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC1843-100MG
PC1843-1G
PC1843-250MG
APOSPC1843-100MGEA
87.3
EUR
APOSPC1843-100MG
APOSPC1843-1G
APOSPC1843-250MG
Ethyl 3-(2,5-difluorophenyl)-3-oxopropanoate 95+%
Ethyl 3-(2,5-difluorophenyl)-3-oxopropanoate
Fórmula:
C₁₁H₁₀F₂O₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD07783808 Número CAS: 887267-53-0 |