Print…
2,2-Dimethyl-4,4,4-trifluorobutanoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC1824-1G PC1824-250MG
APOSPC1824-1GEA 613 EUR
APOSPC1824-1G APOSPC1824-250MG
2,2-Dimethyl-4,4,4-trifluorobutanoic acid 95%
2,2-Dimethyl-4,4,4-trifluorobutanoic acid
Fórmula: C₆H₉F₃O₂
Ponto de ebulição: 86…87 °C (6 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09998070
Número CAS: 939399-07-2
UN: 3265
ADR: 8,III