Print…
3-Nitrobenzenesulphonyl fluoride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC1787-25G PC1787-5G
APOSPC1787-25GEA 290 EUR
APOSPC1787-25G APOSPC1787-5G
3-Nitrobenzenesulphonyl fluoride 97%
3-Nitrobenzenesulphonyl fluoride
Fórmula: C₆H₄FNO₄S
Peso Molecular: 205.164 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00024845
Número CAS: 349-78-0