Print…
2,4-Dichloro-3-fluoroaniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1708-1G PC1708-5G PC1708-10G
APOSPC1708-1GEA 0 EUR
APOSPC1708-1G APOSPC1708-5G APOSPC1708-10G
2,4-Dichloro-3-fluoroaniline
2,4-Dichloro-3-fluoroaniline
Fórmula: C₆H₄Cl₂FN
Ponto de Fusão: 87 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09864666
Número CAS: 443-93-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III