Print…
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)-2-butenoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC1669-1G PC1669-250MG
APOSPC1669-1GEA 657 EUR
APOSPC1669-1G APOSPC1669-250MG
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)-2-butenoic acid 97%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)-2-butenoic acid
Fórmula: C₅H₄BrF₃O₂
Ponto de Fusão: 72…74 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09998065
Número CAS: 885276-60-8