Print…
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)propionitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1664-25G PC1664-5G
APOSPC1664-25GEA 377 EUR
APOSPC1664-25G APOSPC1664-5G
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)propionitrile
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)propionitrile
Fórmula: C₅H₆F₃NO
Peso Molecular: 153.102 g/mol
Ponto de ebulição: 186 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07784292
Número CAS: 272128-06-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III