Print…
1H,1H,11H,11H-Perfluoro-3,6,9-trioxaundecane-1,11-diol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1642-100G PC1642-25G PC1642-5G
APOSPC1642-100GEA 783 EUR
APOSPC1642-100G APOSPC1642-25G APOSPC1642-5G
1H,1H,11H,11H-Perfluoro-3,6,9-trioxaundecane-1,11-diol
1H,1H,11H,11H-Perfluoro-3,6,9-trioxaundecane-1,11-diol
Fórmula: C₈H₆F₁₂O₅
Peso Molecular: 410.111 g/mol
Ponto de ebulição: 88 °C (0.2 mm Hg)
Ponto de Fusão: 40…42 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04038352
Número CAS: 330562-44-2