Print…
n-Butyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1612-25G PC1612-5G
APOSPC1612-25GEA 50.9 EUR
APOSPC1612-25G APOSPC1612-5G
n-Butyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether 97%
n-Butyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Fórmula: C₆H₁₀F₄O
Peso Molecular: 174.137 g/mol
Ponto de ebulição: 49 °C (113 mm Hg)
Densidade: 1.1147 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 10 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042107
Número CAS: 358-37-2
UN: 3271
ADR: 3 II