Print…
3-Fluoro-5-isopropoxybenzeneboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Fluoro-5-isopropoxyphenylboronic acid, (3-Fluoro-5-isopropoxyphenyl)boronic acid
PC1609-1G PC1609-5G PC1609-25G
APOSPC1609-1GEA 91.5 EUR
APOSPC1609-1G APOSPC1609-5G APOSPC1609-25G
3-Fluoro-5-isopropoxybenzeneboronic acid 98%
3-Fluoro-5-isopropoxybenzeneboronic acid
Fórmula: C₉H₁₂BFO₃
Ponto de Fusão: 136…140 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07363781
Número CAS: 1195945-65-3