Print…
2'-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetanilide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Acetamido-3-bromobenzotrifluoride, N-[2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
PC1593Y-10G PC1593Y-1G PC1593Y-5G
APOSPC1593Y-10GEA 92.8 EUR
APOSPC1593Y-10G APOSPC1593Y-1G APOSPC1593Y-5G
2'-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetanilide 97%
2'-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetanilide
Fórmula: C₉H₇BrF₃NO
Peso Molecular: 282.057 g/mol
Ponto de Fusão: 144…146 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00067782
Número CAS: 175135-49-6