2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)bromobenzene 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos:
1-Bromo-2-methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzene
PC1574-10G
PC1574-1G
PC1574-5G
PC1574-25G
APOSPC1574-10GEA
492
EUR
APOSPC1574-10G
APOSPC1574-1G
APOSPC1574-5G
APOSPC1574-25G
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)bromobenzene 96%
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)bromobenzene
Fórmula:
C₈H₆BrF₃O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD08458014 Número CAS: 848360-85-0 |