Print…
Perfluoro-2-bromopropanoyl bromide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Bromotetrafluoropropinoyl bromide, 2-Bromo-2,3,3,3-tetrafluoropropanoyl bromide
PC1567N-10G PC1567N-5G
APOSPC1567N-10GEA 350 EUR
APOSPC1567N-10G APOSPC1567N-5G
Perfluoro-2-bromopropanoyl bromide 97%
Perfluoro-2-bromopropanoyl bromide
Fórmula: C₃Br₂F₄O
Ponto de ebulição: 88 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00153722
Número CAS: 41874-81-1
UN: 1760
ADR: 8,III