Print…
Methyl 3-methoxy-2,4,5-trifluorobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 2,4,5-trifluoro-m-anisate, 3-(Methoxycarbonyl)-2,5,6-trifluoroanisole
PC1522-1G PC1522-5G
APOSPC1522-1GEA 87 EUR
APOSPC1522-1G APOSPC1522-5G
Methyl 3-methoxy-2,4,5-trifluorobenzoate
Methyl 3-methoxy-2,4,5-trifluorobenzoate
Fórmula: C₉H₇F₃O₃
Peso Molecular: 220.145 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06658272
Número CAS: 136897-64-8