Print…
Methyl 2,3,4,5-tetrafluorobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1521-1G PC1521-25G PC1521-5G
APOSPC1521-1GEA 0 EUR
APOSPC1521-1G APOSPC1521-25G APOSPC1521-5G
Methyl 2,3,4,5-tetrafluorobenzoate
Methyl 2,3,4,5-tetrafluorobenzoate
Fórmula: C₈H₄F₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06203829
Número CAS: 5292-42-2