Print…
3,5-Difluoro-D-phenylalanine, N-FMOC protected
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Fmoc-D-Phe(3,5-DiF)-OH, (2R)-3-(3,5-Difluorophenyl)-2-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}propanoic acid, (R)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(3,5-difluorophenyl)propanoic acid
PC1517-1G PC1517-250MG
APOSPC1517-1GEA 92.8 EUR
APOSPC1517-1G APOSPC1517-250MG
3,5-Difluoro-D-phenylalanine, N-FMOC protected
3,5-Difluoro-D-phenylalanine, N-FMOC protected
Fórmula: C₂₄H₁₉F₂NO₄
Peso Molecular: 423.409 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00797580
Número CAS: 205526-25-6