Print…
3,5-Bis(trifluoromethyl)-2,6-dichlorobenzal chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,5-Bis(trifluoromethyl)-2,4-dichloro-3-(dichloromethyl)benzene
PC1464-1G PC1464-5G
APOSPC1464-1GEA 92.8 EUR
APOSPC1464-1G APOSPC1464-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)-2,6-dichlorobenzal chloride
3,5-Bis(trifluoromethyl)-2,6-dichlorobenzal chloride
Fórmula: C₉H₂Cl₄F₆
Peso Molecular: 365.915 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094129
Número CAS: 501657-11-0