Print…
1-[4-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-[(Piperazin-1-yl)methyl]-4-(trifluoromethoxy)benzene
PC1414-1G PC1414-25G PC1414-5G
APOSPC1414-1GEA 111 EUR
APOSPC1414-1G APOSPC1414-25G APOSPC1414-5G
1-[4-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
1-[4-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
Fórmula: C₁₂H₁₅F₃N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368745
Número CAS: 340759-27-5