Print…
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Hydrazino-3-nitrobenzotrifluoride hydrochloride, 2-Hydrazino-5-(trifluoromethyl)nitrobenzene hydrochloride
PC1277-1G PC1277-5G
APOSPC1277-1GEA 140 EUR
APOSPC1277-1G APOSPC1277-5G
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Fórmula: C₇H₆F₃N₃O₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04966802
Número CAS: 1049748-69-7