Print…
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]ethylamine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)ethanamine
PC1249-1G PC1249-50MG PC1249-5G
APOSPC1249-1GEA 260 EUR
APOSPC1249-1G APOSPC1249-50MG APOSPC1249-5G
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]ethylamine 98%
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]ethylamine
Fórmula: C₉H₁₀F₃NO
Ponto de ebulição: 69,7…70.1 °C (6.1 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07784301
Número CAS: 123195-23-3