Print…
4-Chloro-2-fluorobenzyl chloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: α,4-Dichloro-2-fluorotoluene, 4-Chloro-1-(chloromethyl)-2-fluorobenzene
PC1241-1G PC1241-25G PC1241-5G
APOSPC1241-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1241-1G APOSPC1241-25G APOSPC1241-5G
4-Chloro-2-fluorobenzyl chloride 95%
4-Chloro-2-fluorobenzyl chloride
Fórmula: C₇H₅Cl₂F
Peso Molecular: 179.019 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03412453
Número CAS: 87417-71-8
UN: 3265
ADR: 8 III